Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11443584
Perchlorate de sodium monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443584
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11443584
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11243.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perchlorate de sodium, monohydraté, est un agent chaotropique utilisé dans les réactions standard d‘extraction et d‘hybridation d‘ADN en biologie moléculaire. Il est largement utilisé comme agent de déprotéinisation pendant la synthèse des acides nucléiques. Certains produits explosifs commerciaux modernes peuvent contenir du perchlorate de sodium, du perchlorate d‘ammonium ou du perchlorate de potassium comme agent sensibilisant chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
C‘est un solide hygroscopique. Stocker dans une atmosphère inerte et garder à l‘écart des sources d‘inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-07-3
Formule moléculaire ClH2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 140.45
Numéro MDL MFCD00149164
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516899
Nom IUPAC perchlorate de sodium hydraté
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate monohydrate
Point de fusion 130°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1502
Merck Index 14,8653
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 140.48 (122.46 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.02
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253637 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
Numéro de lotX28K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
Numéro de lot10251433 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
Numéro de lotS14K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
Numéro de lotZ20J017 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium perchlorate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium perchlorate monohydrate
Nom du produit
Perchlorate de sodium monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >