Learn More
Métabisulfite de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15643440 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
5kg
6 pièces
Code produit. 15643440
Marque: Honeywell-Fluka 3144850KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., sec, 98 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Dry
Quantité 50 kg
Formule linéaire Na2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 190.11g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5%
Qualité ACS/certifié pur