Learn More
Métasulfite de sodium, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
30.00€ - 82.00€
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10361351
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419580050
5 g Bouteille en verre
30.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10444235
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419582500
250 g Flacon en plastique
39.10€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10301311
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419580010
1 kg Flacon en plastique
42.70€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10267903
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419580025
2.5 kg Flacon en plastique
82.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
7681-57-4
190.09
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
656671
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Na2O5S2
MFCD00167602
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
(sulfinatooxy)sulfinate de disodium
Spécification
Sodium metabisulfite
7681-57-4
Poudre cristalline fine
Na2O5S2
MFCD00167602
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
(sulfinatooxy)sulfinate de disodium
656671
≥97%
150.0°C
Blanc
97% min. (Iodimetry)
Na2S2O5
15, 8770
Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
190.09
190.1
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-673-
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.