Learn More
Métasulfite de sodium, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10267903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
5g
Code produit. 10267903
Marque: Thermo Scientific Acros 419580025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion 150.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O5
Merck Index 15, 8770
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 190.1
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.