Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 50 % (fraction massique), réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™ Code produit.: 15558164
compliance-icons
Solution d’hydroxyde de sodium, 50 % (fraction massique), réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15558164
4 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15558164
Marque: Avantor J.T.Baker 372703
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide Solution
Quantité 4 L
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 50% (w/w)
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.53kg
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, 50 % (fraction massique), réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™ >