Learn More
Hydroxyde de sodium, paillette, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.46€ - 283.41€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Numéro MDL | MFCD00003548 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18395.36 |
500 g |
31.46€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18395.0E |
2500 g |
91.66€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18395.0C |
10,000 g |
283.41€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydroxyde de sodium en paillettes est largement utilisé dans diverses applications à grande échelle telles que la fabrication de pâtes et papiers, la production de savon et de détergents ainsi que dans les usines de traitement de l’eau. Il est utilisé dans le procédé Bayer de fabrication de l’aluminium ainsi que pour éliminer les impuretés sulfureuses du pétrole brut. Il est également utilisé dans la fabrication du biodiesel, de la rayonne et du cellophane ; comme catalyseur pour la transestérification du méthanol et des triglycérides et comme décapant de peinture sur des objets en bois. Il est principalement utilisé pour le contrôle du pH, la neutralisation des acides, le nettoyage hors gaz et comme catalyseur dans diverses industries telles que l’industrie pharmaceutique, agrochimique, des colorants, des peintures et des polymères. Il est également utilisé pour le raffinage des huiles végétales, la récupération du caoutchouc, le traitement des métaux, le dégraissage des métaux, les préparations adhésives, les décapants de peinture, les désinfectants, les stabilisants en latex de caoutchouc et la stabilisation de l’hypochlorite de sodium.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Il est déliquescent et absorbe facilement l’humidité et le dioxyde de carbone dans l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les matières organiques.
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium hydroxide | |
1390°C | |
318°C | |
MFCD00003548 | |
2.13 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
Odorless |
14 | |
1310-73-2 | |
HNaO | |
UN1823 | |
14,8627 | |
Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
98% | |
Paillettes |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HYDROXYDE DE SODIUM, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium hydroxide, flake
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide