Learn More
Hydroxyde de sodium, paillette, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11438327
Hydroxyde de sodium, paillette, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438327
500 g
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Code produit. 11438327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18395.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de sodium en paillettes est largement utilisé dans diverses applications à grande échelle telles que la fabrication de pâtes et papiers, la production de savon et de détergents ainsi que dans les usines de traitement de l’eau. Il est utilisé dans le procédé Bayer de fabrication de l’aluminium ainsi que pour éliminer les impuretés sulfureuses du pétrole brut. Il est également utilisé dans la fabrication du biodiesel, de la rayonne et du cellophane ; comme catalyseur pour la transestérification du méthanol et des triglycérides et comme décapant de peinture sur des objets en bois. Il est principalement utilisé pour le contrôle du pH, la neutralisation des acides, le nettoyage hors gaz et comme catalyseur dans diverses industries telles que l’industrie pharmaceutique, agrochimique, des colorants, des peintures et des polymères. Il est également utilisé pour le raffinage des huiles végétales, la récupération du caoutchouc, le traitement des métaux, le dégraissage des métaux, les préparations adhésives, les décapants de peinture, les désinfectants, les stabilisants en latex de caoutchouc et la stabilisation de l’hypochlorite de sodium.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Il est déliquescent et absorbe facilement l’humidité et le dioxyde de carbone dans l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
pH 14
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318°C
Numéro UN UN1823
Densité 2.13
Merck Index 14,8627
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Quantité 500 g
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ20K071 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Numéro de lotX25F060 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Numéro de lotA0454670 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2023 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Numéro de lotA0444082 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2023 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Numéro de lotS16J050 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2023 Catalog NumberA18395,A18395.0C,A18395.36,A18395.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, flake
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, paillette, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >