Learn More
Hydroxyde de sodium, paillette, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydroxyde de sodium en paillettes est largement utilisé dans diverses applications à grande échelle telles que la fabrication de pâtes et papiers, la production de savon et de détergents ainsi que dans les usines de traitement de l’eau. Il est utilisé dans le procédé Bayer de fabrication de l’aluminium ainsi que pour éliminer les impuretés sulfureuses du pétrole brut. Il est également utilisé dans la fabrication du biodiesel, de la rayonne et du cellophane ; comme catalyseur pour la transestérification du méthanol et des triglycérides et comme décapant de peinture sur des objets en bois. Il est principalement utilisé pour le contrôle du pH, la neutralisation des acides, le nettoyage hors gaz et comme catalyseur dans diverses industries telles que l’industrie pharmaceutique, agrochimique, des colorants, des peintures et des polymères. Il est également utilisé pour le raffinage des huiles végétales, la récupération du caoutchouc, le traitement des métaux, le dégraissage des métaux, les préparations adhésives, les décapants de peinture, les désinfectants, les stabilisants en latex de caoutchouc et la stabilisation de l’hypochlorite de sodium.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Il est déliquescent et absorbe facilement l’humidité et le dioxyde de carbone dans l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les matières organiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
| pH | 14 |
| Point d’ébullition | 1390°C |
| Point de fusion | 318°C |
| Numéro UN | UN1823 |
| Densité | 2.13 |
| Merck Index | 14,8627 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
| Quantité | 2500 g |
| Poids de la formule | 40 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium hydroxide, flake
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide