Learn More
Sodium, dispersion, >99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11321428
Sodium, dispersion, >99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321428
4 x 250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
4 x 250 g
Code produit. 11321428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010340.56
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+% (Metals basis)
Quantité 4 x 250 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Dispersion, 40 % dans l’huile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ18J004 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number010340.30,010340.56
Numéro de lotZ18J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number010340.30,010340.56
Numéro de lotU01J023 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2023 Catalog Number010340.30,010340.56
Numéro de lotM12J041 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2023 Catalog Number010335.A1,010335.A7,010340.56
Numéro de lotQ05I026 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog Number010340.30,010340.56,010368.04
Nom du produit
Sodium, dispersion, >99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >