Learn More
Sodium 99,8 %, bâtonnets huilés, enveloppés dans du papier d’aluminium, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10757693
Sodium 99,8 %, bâtonnets huilés, enveloppés dans du papier d’aluminium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10757693
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Code produit. 10757693
Marque: Thermo Scientific Acros 390120010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Gris
Point de fusion 98.0°C
Point d’ébullition 883.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire Na
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 8708
Poids de la formule 23.99
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme Bâtonnets
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469200 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number390122500,390120010,390121000
Numéro de lotA0462269 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/04/2024 Catalog Number390122500,390120010,390121000
Numéro de lotA0454114 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number390122500,390120010,390121000
Numéro de lotA0449212 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number390122500,390120010,390121000
Numéro de lotA0401555 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number390122500,390120010,390121000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium, under mineral oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sodium 99,8 %, bâtonnets huilés, enveloppés dans du papier d’aluminium, Thermo Scientific Chemicals >