Learn More
Sodium, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10141052
Sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10141052
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10141052
Marque: Thermo Scientific Acros 370212500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Gris ou blanc
Point de fusion 98.0°C
Point d’ébullition 883.0°C
Formule linéaire Na
Quantité 250 g
Fieser 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Poids de la formule 22.99
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Conditionnement Flacon en verre
Forme Bâtonnet
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463530 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number370210010,370212500
Numéro de lotA0463530 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2024 Catalog Number370210010,370212500
Numéro de lotA0451205 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog Number370210010,370212500
Numéro de lotA0443913 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number370210010,370212500
Numéro de lotA0398683 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number370210010,370212500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium, dry stick
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Nom du produit
Sodium, Thermo Scientific Chemicals >