Learn More
Solution de carbonate de sodium 0,05 M (0,1 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical Code produit.: 10538050
Solution de carbonate de sodium 0,05 M (0,1 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10538050
6 AMP
Click to view available options
Quantité:
100 mL
6 AMP
Code produit. 10538050
Marque: Fisher Chemical J/7580C/90
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
Numéro MDL 3494
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 6 AMP
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 14mmHg at 20°C
Densité Vapor Density: 0.7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de carbonate de sodium 0,05 M (0,1 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical >