Learn More
Cacodylate de sodium, 0,1 M solution tampon, pH 6,8, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15404619
Cacodylate de sodium, 0,1 M solution tampon, pH 6,8, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15404619
100mL
Click to view available options
Quantité:
100mL
250 mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15404619
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62202.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-99-3
Spécification
Concentration Solution de tampon 0.1M
Poids moléculaire 214,024
pH 6,8
Quantité 100mL
Contenu et stockage À conserver au froid
Forme Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY26K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog NumberJ62202.AE
Numéro de lotX28K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberJ62202.AE
Numéro de lotU26I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2022 Catalog NumberJ62202.AE
Numéro de lotX02E505 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ62202.AE
Numéro de lotP15E509 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ62202.AE
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cacodylate, 0.1M buffer solution, pH 6.8
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Arsenate, dimethyl,sodium, Hydrochloricacid
Nom du produit
Cacodylate de sodium, 0,1 M solution tampon, pH 6,8, Thermo Scientific Chemicals >