Learn More
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine), Fisher BioReagents™ Code produit.: 10553325
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine), Fisher BioReagents™
Code produit. 10553325
1 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 10553325
Marque: Fisher BioReagents BP3281
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine)
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
pH 8,3
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99.7 to 100.3%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine), Fisher BioReagents™ >