Learn More
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10010500
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10010500
500 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Code produit. 10010500
Marque: Fisher Chemical S/2120/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium ; acétate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 324°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 82.03g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >