Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture en verre sodocalcique
Utilisez le tube de culture en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour visualiser les cultures cellulaires en laboratoire. Ce tube supérieur jetable en verre sodocalcique dont le couvercle a un rebord uni (non étiqueté) et présente un fond robuste et uniforme.
Marque: DWK Life Sciences A405511000811
111.15 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Couvercle avec rebord
- Non marqué
- En verre sodocalcique transparent
- Fond uniforme
- Jetable
Spécification
Fond rond | |
500/boîte | |
Tube à essai |
55 mm | |
11 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant