Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), défini
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
Marque: Cytiva SH30070.03IR30-45
915.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24268" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Optimisation de la croissance des cultures cellulaires
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
Spécification
Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1 | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Défini | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
HyClone™ | |
Inspecté par l’USDA |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 40 nm | |
Irradié (30 à 45 doses) | |
le; 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), défini > Irradié (30 à 45 doses) ; 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu