Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease Inhibitor, Cloned
Inhibiteur de ribonucléase pancréatique neutre
Marque:  Invitrogen™ 15518012
268.38 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10674033
  • 378.00€ / 1ku
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Inhibiteur de ribonucléase, cloné est fourni à 10 000 unités / ml dans du HEPES-KOH 20 mM (pH 7,6), du KCl 50 mM, du DTT 8 mM et du glycérol 50 % (v / v).
Description
Description
Inhibiteur de ribonucléase, cloné est un puissant inhibiteur non compétitif des ribonucléases pancréatiques neutres.
Applications : Systèmes de traduction sans cellules. Transcription inverse de l’ARNm.
Source : E. coli recombinant, purifié.
Tests de performance et de qualité : Aucune activité contaminante détectable n’est observée dans les dosages d’entaillage de l’ADN, des ribonucléases et des protéases.
Définition de l’unité : Une unité inhibe 5 ng de RNase A de 50 % à l’aide d’un substrat de cytidine monophosphate cyclique 2‘, 3’ (cCMP)
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mM
Inhibiteur de ribonucléase, cloné est fourni à 10 000 unités / ml dans du HEPES-KOH 20 mM (pH 7,6), du KCl 50 mM, du DTT 8 mM et du glycérol 50 % (v / v). Conserver à -20°C.
1000 U
Glace carbonique
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Ribonuclease Inhibitor, Cloned > 1000 unités