Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres Twaddell Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
13.50€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Densimètre Twaddle |
Précision | ±1 Tw |
Incréments | 1 Tw |
Longueur (métrique) | 160 mm |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12829177
|
Brannan™
10/101/0 |
0 à 24 tw |
13.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12839177
|
Brannan™
10/102/0 |
24 à 48 Tw |
13.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12859177
|
Brannan™
10/104/0 |
74 à 102 Tw |
13.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pour signaler la densité relative mesurée d’un liquide par rapport à l’eau.Les densimètres Brannan™ Twaddell sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- Longueur de 160 mm
- Avec divisions à degré simple
- Ajustés pour une utilisation à 15,6°C (60°F)
- Pour les liquides à tension superficielle moyenne
- Disponible pour de nombreuses plages de densité Twaddell
Spécification
1 de chaque | |
±1 Tw | |
160 mm |
Densimètre Twaddle | |
1 Tw | |
Grenaille d’acier |