Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
GREENER_CHOICE
Code produit. 12859177
Click to view available options
:
Plage de densité relative : 74 à 102 Tw
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12859177
Marque: Brannan™ 10/104/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres Twaddell Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Pour signaler la densité relative mesurée d’un liquide par rapport à l’eau.Les densimètres Brannan™ Twaddell sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Longueur de 160 mm
  • Avec divisions à degré simple
  • Ajustés pour une utilisation à 15,6°C (60°F)
  • Pour les liquides à tension superficielle moyenne
  • Disponible pour de nombreuses plages de densité Twaddell