Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
Click to view available options
Plage de densité relative:
0 à 24 tw
24 à 48 Tw
74 à 102 Tw
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour signaler la densité relative mesurée d’un liquide par rapport à l’eau.Les densimètres Brannan™ Twaddell sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- Longueur de 160 mm
- Avec divisions à degré simple
- Ajustés pour une utilisation à 15,6°C (60°F)
- Pour les liquides à tension superficielle moyenne
- Disponible pour de nombreuses plages de densité Twaddell
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre Twaddle |
| Précision | ± 1 TW |
| Incréments | 1 Tw |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| Plage de densité relative | 24 à 48 Tw |