Learn More
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
MedChemExpress sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
79.65€ - 157.95€
Spécification
Nom chimique ou matériau | sn-Glycero-3-phosphocholine |
---|---|
CAS | 28319-77-9 |
Couleur | White |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C8H20NO6P |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16429867
|
Medchem Express
HY-17552 |
5 g |
112.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16401699
|
Medchem Express
HY-17552 |
1 g |
79.65€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16417398
|
Medchem Express
HY-17552 |
10 g |
157.95€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.Spécification
sn-Glycero-3-phosphocholine | |
White | |
C8H20NO6P | |
H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic) | |
257.22 | |
98.0% | |
Solid |
28319-77-9 | |
Research | |
Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC | |
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-] | |
257.22 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration |
Sécurité et traitement
H315∣H319∣H335∣H412
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, stored under nitrogen, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, stored under nitrogen, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.