Learn More
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
MedChemExpress sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
Marque:  Medchem Express HY-17552
Encompass_Preferred
Code produit. 16401699
  • 79.65€ / 1g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
Spécification
Spécification
sn-Glycero-3-phosphocholine
White
C8H20NO6P
Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-]
257.22
Research
Neuroscience-Neurodegeneration
28319-77-9
Research
1 g
H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic)
257.22
98.0%
Solid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.