Learn More
Sartorius™ Filtres pliés lisses qualité 3-HW
Adaptés aux analyses qualitatives de routine en laboratoire. Les papiers filtres lisses plissés Sartorius™ de grade 3-HW sont résistants à l’humidité et peuvent donc être utilisés pour la filtration sous vide ou sous pression. Le papier filtre ultra-pur est disponible sous forme de filtre conique plissé dans différents diamètres.
40.30€ - 550.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 8 à 12 μm |
Vitesse de filtration | 20 μm/s |
À utiliser avec (application) | Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10672592
|
Sartorius™
FT-4-303-070 |
70 mm |
319.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10468742
|
Sartorius™
FT-4-303-110 |
110 mm |
56.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10642042
|
Sartorius™
FT-4-303-125 |
125 mm |
40.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10233381
|
Sartorius™
FT-4-303-150 |
150 mm |
40.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10480663
|
Sartorius™
FT-4-303-185 |
185 mm |
51.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10355171
|
Sartorius™
FT-4-303-090 |
90 mm |
124.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10173941
|
Sartorius™
FT-4-303-210 |
210 mm |
53.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10662422
|
Sartorius™
FT-4-303-240 |
240 mm |
68.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10479891
|
Sartorius™
FT-4-303-290 |
290 mm |
73.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10375411
|
Sartorius™
FT-4-303-320 |
320 mm |
99.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032291
|
Sartorius™
FT-4-303-385 |
385 mm |
251.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134041
|
Sartorius™
FT-4-303-450 |
450 mm |
550.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10286842
|
Sartorius™
FT-4-303-500 |
500 mm |
319.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces cônes pliés en papier filtre lisse sont utilisés pour les analyses qualitatives de routine, telles que la clarification et la détermination des substances. Les filtres sont résistants à l’état humide, ils conviennent donc à la filtration sous pression ou sous vide.- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
- Papier filtre technique pur avec une teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Les filtres de qualité 3-HW présentent les caractéristiques suivantes :
- Pore moyen à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
- Résistance à l’éclatement à l’état humide de 15 kPa
- Poids de base de 65 g/m2
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Plié | |
8 à 12 μm | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Qualitatif, technique, lisse |
Linters de coton et pâte raffinée | |
20 μm/s | |
3HW | |
0,14 mm |