Learn More
Sartorius™ Filtres pliés lisses qualité 3-HW
Adaptés aux analyses qualitatives de routine en laboratoire. Les papiers filtres lisses plissés Sartorius™ de grade 3-HW sont résistants à l’humidité et peuvent donc être utilisés pour la filtration sous vide ou sous pression. Le papier filtre ultra-pur est disponible sous forme de filtre conique plissé dans différents diamètres.
Marque: Sartorius™ FT-4-303-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Ces cônes pliés en papier filtre lisse sont utilisés pour les analyses qualitatives de routine, telles que la clarification et la détermination des substances. Les filtres sont résistants à l’état humide, ils conviennent donc à la filtration sous pression ou sous vide.- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
- Papier filtre technique pur avec une teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Les filtres de qualité 3-HW présentent les caractéristiques suivantes :
- Pore moyen à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
- Résistance à l’éclatement à l’état humide de 15 kPa
- Poids de base de 65 g/m2
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Plié | |
8 à 12 μm | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Qualitatif, technique, lisse |
Linters de coton et pâte raffinée | |
20 μm/s | |
3HW | |
0,14 mm | |
110 mm |