Learn More
Sartorius™ Filtres pliés lisses qualité 3-HW
Adaptés aux analyses qualitatives de routine en laboratoire. Les papiers filtres lisses plissés Sartorius™ de grade 3-HW sont résistants à l’humidité et peuvent donc être utilisés pour la filtration sous vide ou sous pression. Le papier filtre ultra-pur est disponible sous forme de filtre conique plissé dans différents diamètres.
Marque:  Sartorius™ FT-4-303-290
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10479891
  • 73.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
Ces cônes pliés en papier filtre lisse sont utilisés pour les analyses qualitatives de routine, telles que la clarification et la détermination des substances. Les filtres sont résistants à l’état humide, ils conviennent donc à la filtration sous pression ou sous vide.
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
  • Papier filtre technique pur avec une teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
  • Les filtres de qualité 3-HW présentent les caractéristiques suivantes :
    • Pore moyen à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
    • Résistance à l’éclatement à l’état humide de 15 kPa
    • Poids de base de 65 g/m2
  • Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
Plié
8 à 12 μm
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Qualitatif, technique, lisse
Linters de coton et pâte raffinée
20 μm/s
3HW
0,14 mm
290 mm