Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue™
Protégez la qualité de vos échantillons, facilitez la conformité réglementaire et surveillez et signalez en continu les conditions grâce aux capteurs Thermo Scientific™ Smart-Vue™.
238.00€ - 1635.00€
Spécification
Type Sonde
À utiliser avec (application) Stockage réfrigéré
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateur, congélateur, stockage de LN2, incubateur à CO2, four
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Description Étalonnage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Étalonnage Price Quantity & Availability  
11844703
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
SV400-100-LSB
Capteur numérique Smart-Vue ; longueur du câble 1,0 m -30, -15, 0, +20, +40°C
252.00€
1 pièce
11854703
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
SV400-101-LSB
Capteur numérique Smart-Vue, longueur de câble 3,5 m -30, -15, 0, +20, +40°C
238.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11884703
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
SV401-100-LSB
Capteur numérique Smart-Vue, longueur de câble 27 cm 30, 60, 80, 100, 105°C
287.00€
1 pièce
11824713
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
SV404-200-LSB
Capteur de température Smart-Vue PT100, longueur de câble de 1,4 m Sans étalonnage
431.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11834713
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
SV405-100-LSB
Capteur de température/RH numérique Smart-Vue 23°C, 50 % HR Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11854713
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
SV406-100-LSB
Capteur de température/CO2 Smart-Vue, longueur du câble 1,0 m 37°C, 5 % de CO2 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Protégez la qualité de vos échantillons, facilitez la conformité réglementaire et surveillez et signalez en continu les conditions grâce aux capteurs Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Surveillez les températures allant de -200° à +350°C, la concentration en CO2, l'humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4-20 milliampères et l'état de contact sec.
Caractéristiques :
  • Enregistrement automatique et continu des données
  • Capteurs combinés température, température / CO2, température / HR ou température / CO2 / HR
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage de LN2, incubateurs de CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandés pour :
Système idéal dans les environnements en atmosphère rigoureusement contrôlés, y compris la production pharmaceutique, la biotechnologie, les cliniques de FIV, les études cliniques et les laboratoires de diagnostics.
Informations de commande :
La disponibilité des produits Smart-Vue varie selon les pays. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Specifications
Specifications
Sonde
Stockage réfrigéré
Réfrigérateur, congélateur, stockage de LN2, incubateur à CO2, four
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue™