Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue™
Protégez la qualité de vos échantillons, facilitez la conformité réglementaire et surveillez et signalez en continu les conditions grâce aux capteurs Thermo Scientific™ Smart-Vue™.
Marque:  Thermo Scientific™
Code produit. 11844703
Description
Description
Protégez la qualité de vos échantillons, facilitez la conformité réglementaire et surveillez et signalez en continu les conditions grâce aux capteurs Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Surveillez les températures allant de -200° à +350°C, la concentration en CO2, l'humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4-20 milliampères et l'état de contact sec.
  • Enregistrement automatique et en continu des données
  • Température, température/CO2, capteurs combinés température/rH ou température/CO2/rH
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage de LN2, incubateurs à CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandé dans les cas suivants :
Système idéal dans les environnements en atmosphère rigoureusement contrôlée : production pharmaceutique, biotechnologie, recherche clinique, laboratoires de diagnostic ou cliniques FIV.
Informations de commande :
La disponibilité des produits Smart-Vue varie d’un pays à l’autre. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sonde
Capteur numérique Smart-Vue ; longueur du câble 1,0 m
Stockage réfrigéré
-40°C à +80°C
-30, -15, 0, +20, +40°C
Smart-Vue facilite la conformité aux normes 21 CFR part 11, cGxP et SOP.
Réfrigérateur, congélateur, stockage de LN2, incubateur à CO2, four
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue™ >