Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SLIPFREE
Les ferrules Thermo Scientific™ SLIPFREE s’utilisent avec les connecteurs SLIPFREE pour les colonnes HPLC.
Marque: Thermo Scientific™ 36024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les ferrules Thermo Scientific™ SLIPFREE s’utilisent avec les connecteurs SLIPFREE pour les colonnes HPLC.
- Les ferrules Vespel remplacent les ferrules Vespel standard fournies avec les connecteurs de colonnes SLIPFREE
- Kel-F et PEEK sont proposés pour les applications auxquelles Vespel n’est pas adapté
Spécification
Ferrule d’étanchéité | |
Ferrule de scellage Vespel | |
Connecteurs SLIPFREE pour colonnes HPLC | |
Vespel |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Ferrules SLIPFREE > Ferrule de scellage Vespel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu