Learn More
Micronova™ Système de chariot de salle blanche SlimLine™
Un système de chariot durable à deux ou trois seaux, avec cadre en acier inox électropoli, barre d’essorage facultative et trois supports pour faciliter le rangement et le changement des manches et têtes de serpillière. Les systèmes sont fournis en série avec des seaux en PP de 22,7 litres (6 gallons) à code couleur.
2895.00€ - 3100.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système de chariot de salle blanche SlimLine™ |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11962455
|
Micronova™
C-22S |
Système à deux seaux | Blue, Yellow |
2895.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11972455
|
Micronova™
C-33S |
Système à trois seaux | Blue, Yellow, Red |
3100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chariot inox électropoli modulaire disponible en configuration à deux ou trois seaux
- Utilisé avec trois seaux, le système garantit des phases de désinfection, rinçage et vide correctes dans les opérations stériles et pharmaceutiques
- Les trois supports à l'arrière du chariot permettent de changer facilement de manche et de tête de balai à franges
- Le revêtement intérieur pour seaux (vendu séparément) crée une barrière imperméable entre le désinfectant et le compartiment pour garantir l'intégrité du mélange désinfectant
- Essoreuse en option, panier métallique et seaux de rechange vendus séparément
Spécification
Autoclavables | |
Système de chariot de salle blanche SlimLine™ | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Système de chariot de salle blanche SlimLine™