Learn More
Micronova™ Système de chariot de salle blanche SlimLine™
Un système de chariot durable à deux ou trois seaux, avec cadre en acier inox électropoli, barre d’essorage facultative et trois supports pour faciliter le rangement et le changement des manches et têtes de serpillière. Les systèmes sont fournis en série avec des seaux en PP de 22,7 litres (6 gallons) à code couleur.
Marque:  Micronova™ C-33S
Code produit. 11972455
  • 3100.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Chaque système est fourni avec des godets en polypropylène de 6 gal (22,7 L).Le système à deux seaux comprend un seau bleu et un seau jaune ; le système à trois seaux comprend un seau bleu, un seau rouge et un seau jaune.Essoreuse en option, seau, revêtement pour seaux et seaux de rechange vendus séparément.
Description
Description
Les systèmes de chariots en acier inoxydable Micronova SlimLine™ comportent un chariot en acier inoxydable électropoli et sont livrés en série avec deux ou trois seaux en PP à code couleur pour distinguer les seaux de nettoyage des seaux de rinçage. Les trois supports à l’arrière du chariot permettent de changer et ranger facilement les manches et têtes de serpillière. Une barre d’essorage facultative permet d’accueillir les essoreuses pour tête plate ou à pression vers le bas, ce qui permet un placement au-dessus du seau de rinçage pour un essorage simplifié.
  • Le chariot est fabriqué en acier inox électropoli pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Comprend trois supports à l’arrière du chariot
  • Rangement et échange faciles des manches et têtes de serpillière
  • Livré en série avec des seaux en PP à code couleur de 6 gallons (22 litres)
  • Le système à deux seaux est livré avec 1 seau bleu et 1 seau jaune
  • Le système à trois seaux comporte en plus un seau rouge
  • La barre d’essorage facultative permet de placer les essoreuses au-dessus du bac de rinçage
  • Pour l’autoclavage, les seaux doivent être placés en position retournée
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavables
Système à trois seaux
Blue, Yellow, Red
Un seau bleu, un seau rouge et un seau jaune
18 gal (6 gal par seau)
68,1 L (22,7 L par seau)
Système de chariot de salle blanche SlimLine™