Learn More
Micronova™ Système de chariot de salle blanche SlimLine™
Tous les produits Micronova ProduitsDescription
Includes
Chaque système est fourni avec des godets en polypropylène de 6 gal (22,7 L).Le système à deux seaux comprend un seau bleu et un seau jaune ; le système à trois seaux comprend un seau bleu, un seau rouge et un seau jaune.Essoreuse en option, seau, revêtement pour seaux et seaux de rechange vendus séparément.
Les systèmes de chariots en acier inox Micronova SlimLine™ comportent un chariot en acier inox électropoli et sont livrés en série avec deux ou trois seaux en PP à code couleur pour distinguer les seaux de nettoyage des seaux de rinçage. Les trois supports à l’arrière du chariot permettent de changer et stocker facilement les manches et têtes de serpillère. Une barre d’essorage facultative permet d’accueillir les essoreuses pour tête plate ou à pression vers le bas, ce qui permet un placement au-dessus du seau de rinçage pour un essorage simplifié.
- Le chariot est fabriqué en acier inox électropoli pour une durabilité et une longue durée de vie
- Comprend trois supports à l’arrière du chariot
- Stockage et échange faciles des manches et têtes de serpillère
- Livré en série avec des seaux en PP à code couleur de 6 gallons (22 litres)
- Le système à deux seaux est livré avec 1 seau bleu et 1 seau jaune
- Le système à trois seaux comporte en plus un seau rouge
- La barre d’essorage facultative permet de placer les essoreuses au-dessus du bac de rinçage
- Pour l’autoclavage, les seaux doivent être placés en position retournée
- L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 12 gal (6 gal/godet) |
| Type de produit | Système à deux seaux |
| Capacité (métrique) | 45,4 L (22,7 L par seau) |
| Couleur | Bleu, jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Système de chariot de salle blanche SlimLine™ |
| Comprend | Un seau bleu et un seau jaune |
| Matériau | Acier inoxydable |