Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Tapis anti-fatigue industriel à usage intensif. Surface supérieure laminée robuste avec une forme en bulle ergonomique pour plus de confort en étant debout. Support antidérapant RedStop™ qui empêche le tapis de glisser.
Marque: Notrax 782C0048BL
Description
- Expérience ergonomique haut de gamme où le confort, la durabilité et la sécurité sont réunis
- Le Sky Trax™ est conçu pour les personnes qui n’entendent pas faire de compromis dans l’un de ces critères
- Avantages ergonomiques offerts par une conception à bulle unique couplée à une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur
- Combinaison d’une surface supérieure très résistante et d’une base en vinyle microcellulaire très résistante pour un soulagement maximum de la fatigue
- Favorise la résistance au glissement et la liberté de mouvement ; testé R9 conformément à la norme DIN 51130 et à la règle BG BGR181
- Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
- Les bordures jaunes disponibles le long des côtés sont conformes au code OSHA 1910-144
- Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
- Garantie à vie sur la technologie de laminage Uni-Fusion™
Spécification
2194 x 122 cm | |
72 pi | |
PVC sur base en vinyle microcellulaire | |
122 cm |
Noir | |
2194 cm | |
Tapis industriel et commercial |