Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2 194 x 60 cm
2 194 x 91 cm
2 194 x 122 cm
2 194 x 152 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Expérience ergonomique haut de gamme où le confort, la durabilité et la sécurité sont réunis
- Le Sky Trax™ est conçu pour les personnes qui n’entendent pas faire de compromis dans l’un de ces critères
- Avantages ergonomiques offerts par une conception à bulle unique couplée à une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur
- Combinaison d’une surface supérieure très résistante et d’une base en vinyle microcellulaire très résistante pour un soulagement maximum de la fatigue
- Favorise la résistance au glissement et la liberté de mouvement ; testé R9 conformément à la norme DIN 51130 et à la règle BG BGR181
- Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
- Les bordures jaunes disponibles le long des côtés sont conformes au code OSHA 1910-144
- Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
- Garantie à vie sur la technologie de laminage Uni-Fusion™
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 91 x 60 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Matériau | PVC sur base en vinyle microcellulaire |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 60 cm |