Learn More
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique
Créer un système complet de capteurs de débit à usage unique, personnalisable pour n’importe quelle application souhaitée
Marque:  Masterflex™ 24507-32
Code produit. 16689872
  • 284.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Systèmes de capteurs de débit interchangeables et modulaires avec une conception à usage unique
  • Mesures précises à faible débit :  ±1 %
  • Tubes à débit jetables, à faibles coûts de fonctionnement pour optimiser une production exempte de contamination
  • Parfaits pour les applications à usage unique, mais également pour les mesures à long terme
  • Les tubes à débit et les capteurs de turbines sont produits et testés dans des conditions de salle blanche
Spécification
Spécification
Montage PVDF / clip
80°C
Aucun
Capteur de débit
176°F
0,03 à 2 LPM
5-24 Vcc
Nom du produit
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique > 0,03 à 2 LPM, montage PVDF / clip