Learn More
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical Code produit.: 10366330
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10366330
6 Ampules
Click to view available options
Quantité:
6 Ampules
Code produit. 10366330
Marque: Fisher Chemical J/7330C/90
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Numéro MDL MFCD00003414
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Conditionnement Ampoule
pH 5.4 to 6.4
Quantité 6 Ampules
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver (I) nitrate solution 0.1M (0.1N) volumetric analysis Concentrated Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical >