Learn More
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Prêt à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
CAS | 7761-88-8 |
Formule moléculaire | AgNO3 |
Numéro MDL | MFCD00003414 |
Synonyme | nitrate d’argent, caustique lunaire, acide nitrique, sel d'argent (I), mononitrate d’argent, nitrate d'argent (I), nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Nom IUPAC | silver(1+) nitrate |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
CID PubChem | 24470 |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrate, 0.1M solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Silver nitrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu