Learn More
Uvex Masque-coque FFP3
La gamme de produits uvex silv-Air c comprend des masques de protection respiratoire coques et pliables classiques, adaptés à toutes les formes de visage.
Marque: Uvex 8763310
58.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grâce aux élastiques serre-tête et aux joints d'étanchéité intégrés à toutes les classes de protection, ces masques peuvent être facilement ajustés.
- Et ils sont confortables à porter même sur une période prolongée, sans ressentir de gêne.
Spécification
P - Oil-Proof | |
Pliage à plat | |
FFP3 | |
Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask | |
Oui | |
Sterile |
Blanc | |
Reusable | |
Polypropylène, polyester | |
M | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex Masque-coque FFP3 > Type de filtre :FFP3
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu