Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ Silium+ Code produit.: 15500994
Ajouter au panier
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ Silium+
Code produit. 15500994
Transparent
Click to view available options
Transparent
Code produit. 15500994
Marque: Bollé Safety SILPPSI
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Confortables et ultra légères pour une utilisation prolongée.
  • Confortables, ultra légères et ergonomiques.
  • Pont de nez réglable antiglisse.
  • Branches droites et très flexibles.
  • Revêtement Platinum™
  • Vision panoramique.
  • EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
  • Risque mécanique F : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • Risque mécanique T : particules à basse vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
  • Résistance aux dommages de surface par les particules fines K (option EN 166) : Le revêtement anti-rayures, K, offre un revêtement amélioré certifié anti-rayures.
  • Résistance à l’apparition de buée N (option EN 166) : Le revêtement anti-buée, N, est un traitement anti-buée certifié.
  • Revêtement platinum™ : Le nouveau revêtement exclusif résistant aux rayures et à la buée garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Lavable (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux côtés du verre le rend très résistant aux rayures et retarde durablement l’apparition de buée.
  • Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
  • Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV
Description Modèle SILPPSI
Certifications / conformité (Europe) EN166, EN170/2C-1.2, Risque mécanique F / T, Résistance aux rayures K, Anti-buée N, Classe optique 1, CE
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Intérieur, protection, port prolongé
Comprend Housse en microfibres
Nbre par carton 240/carton
Nb par paquet 1
Poids (métrique) 22 g
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV EN170/2C-1.2
Afficher plus Afficher moins
  • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
    • Bollé Safety - Platinum coating
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:06
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:06
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Bolle Safety Platinum coating
    Specification Sheets
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ Silium+ >