Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage en silicone, pour filetages GL, sans rondelle PTFE
L'étanchéité pour la fermeture de joint à visser.
1.19€ - 74.95€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fixation de tubes; Etanchéité |
Quantité | 10/Pk. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15931541
|
DWK Life Sciences
286200405 |
6 mm | GL 14 |
17.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874598
|
DWK Life Sciences
286201007 |
10 mm | GL 18 |
17.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15369797
|
DWK Life Sciences
286201204 |
8 mm | GL 25 |
26.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10548411
|
DWK Life Sciences
286204604 |
26 mm | GL 45 |
4.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15824618
|
DWK Life Sciences
286218007 |
14 mm | GL 32 |
40.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15814618
|
DWK Life Sciences
286217808 |
12 mm | GL 32 |
40.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15884598
|
DWK Life Sciences
286201607 |
12 mm | GL 25 |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15804618
|
DWK Life Sciences
286217602 |
10 mm | GL 32 |
40.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15844618
|
DWK Life Sciences
286218401 |
18 mm | GL 32 |
40.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15834618
|
DWK Life Sciences
286218204 |
16 mm | GL 32 |
40.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15854618
|
DWK Life Sciences
286218607 |
20 mm | GL 32 |
40.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15217458
|
DWK Life Sciences
286204801 |
32 mm | GL 45 |
74.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10141831
|
DWK Life Sciences
286200808 |
8 mm | GL 18 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10345191
|
DWK Life Sciences
286200602 |
6 mm | GL 18 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10420303
|
DWK Life Sciences
286201401 |
10 mm | GL 25 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Convient à la fermeture d'un joint vissé en PBT.Exemples d'application : Fixation de tubes- Convient à la fermeture d'un joint vissé en PBT
Spécification
Silicone | |
Fixation de tubes; Etanchéité | |
10/Pk. |