Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage en silicone, pour filetages GL, sans rondelle PTFE
L'étanchéité pour la fermeture de joint à visser.
Marque: DWK Life Sciences 286218401
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Beschreibung
Convient aux bouchons à vis en PBT Applications types : Tubes de fixation
- Convient aux bouchons à vis en PBT
Spezifikation
18 mm | |
10/boîte | |
29 mm |
Tubes de fixation ; étanchéité | |
Silicone | |
GL 32 |