Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage en silicone, pour filetages GL, sans rondelle PTFE
L'étanchéité pour la fermeture de joint à visser.
Marque: DWK Life Sciences 286204604
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
Convient à la fermeture d'un joint vissé en PBT.Exemples d'application : Fixation de tubes- Convient à la fermeture d'un joint vissé en PBT
Spécification
26 mm | |
10/Pk. | |
42 mm |
Fixation de tubes; Etanchéité | |
Silicone | |
GL 45 |