Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe
Description
- Approuvé FDA, NWC et BGA
- Certifiée conforme aux exigences USP XXII classe 6
- Autoclavable à 130°C dans la vapeur
- Stérilisable par irradiation gamma sans nuire à la qualité
- Aspect opaque ou translucide
Spécification
Classe 6 | |
3,2 mm | |
1500 cm | |
Pompe péristaltique | |
Translucide |
Autoclavable | |
Silicone | |
2,4 mm | |
1 unité | |
Tube de pompe |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe > Taille / épaisseur d’alésage : 3,2mm/2,4mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu