Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest™ NheI : PROMO
L’enzyme de restriction Thermo Scientific FastDigest NheI reconnaît le site G^CTAGC, et sa coupe est optimale à 37°C, en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest. Isoschizomères : AsuNHI, BmtI.
Marque: Thermo Scientific™ FD0973
32.36 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
- Activité de 100 % de tous les enzymes FastDigest dans le tampon universel
- Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
- Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
- Chargement direct sur les gels
- Chargement direct sur les gels
- 176 enzymes FastDigest disponibles
Spécification
37°C | |
G^CTAGC | |
Enzyme de restriction | |
FastDigest |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Acheter maintenant -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant