Learn More
Macherey-Nagel™ Septa en silicone/PTFE
Scellez les flacons avec les septum du port d’injection GC. Les septum en silicone/PTFE Macherey-Nagel™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Macherey-Nagel™ 702627
Code produit. 10706882
  • 79.45€ / 50 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Septa en silicone/PTFE
  • Silicone blanc, un côté revêtu de PTFE gris
  • Température maximale de 200°C
  • Lorsqu’ils sont utilisés à des températures considérablement plus élevées–et qu’ils fonctionnent sans purge du septum–des pics interférents peuvent se produire en raison de la décomposition thermique du matériau.
Spécification
Spécification
Septum
12 mm
Gris-blanc
50/boîte
Un côté revêtu de PTFE gris
200°C
PTFE/silicone
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Septa en silicone/PTFE > Diamètre extérieur :12mm