Learn More
BINDER™ Port d’accès de droite (10 à 30 mm)
S’utilise avec : Unités BINDER ED 23, ED 400
Marque: BINDER™ 8012-0536
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur le côté droit
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 30 mm, droite | |
Silicone | |
À droite | |
30 mm |
Chambres BINDER ED 23, ED 400 | |
Accessoire ; Port d’accès | |
Bouchon en silicone |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès de droite (10 à 30 mm) > Diamètre : 30 mm ; À utiliser avec : ED 23 et ED 400
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu