Learn More
Thermo Scientific™ Colorant de charge de gel d’ARN (2X)
Préparez les échelles d’ARN RiboRuler et les échantillons d’ARN pour l’électrophorèse sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide à l’aide du colorant de charge d’ARN 2X Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ R0641
28.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10359119
  • 44.48€ / 1mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le colorant de charge d’ARN 2X est recommandé pour la préparation de marqueurs et d’échantillons d’ARN RiboRuler pour l’électrophorèse sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il contient les colorants de suivi bleu de bromophénol et xylène cyanol FF, ainsi que le colorant d’intercalage bromure d’éthidium. Dans la plupart des systèmes à gel d’agarose dénaturant, le bleu de bromophénol migre légèrement plus vite que l’ARNr 5S humain, tandis que le xylène cyanol FF migre légèrement moins vite que l’ARNr 18S.
Le colorant de charge d’ARN 2X contient l’agent dénaturant formamide qui permet de séparer les fragments d’ARN en fonction des dimensions même lors de l’électrophorèse non dénaturante. Le formamide stabilise également l’ARN.
Points clés
  • Suivi bicolore de la migration d’ADN et d’ARN au cours de l’électrophorèse
  • L’ADN n’est pas masqué, l’ARN est masqué pendant l’exposition du gel à la lumière UV
  • Dénaturation de l’ADN et de l’ARN due à la présence de formamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2X
Gels d’acrylamide, gels d’agarose
Colorant de chargement de gel d’ARN
ARN
Bleu de bromophénol, Xylène Cyanol FF (XCFF)
1 ml
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2818810 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR0641
Numéro de lot2886049 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberR0641
Numéro de lot2932445 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberR0641
Numéro de lot2960141 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberR0641
Numéro de lot2960155 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberR0641
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colorant de charge de gel d’ARN (2X) > 1 ml