Learn More
Invitrogen™ CSM Media for Mav203 Yeast Cells
Milieu spécialement conçu pour la fabrication de plaques de gélose permettant la croissance de cellules MaV203 de Saccharomyces cerevisae
Marque:  Invitrogen™ A13292
233.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12353593
  • 311.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu CSM pour cellules de levure Mav203 est un milieu spécialement conçu pour fabriquer des plaques de gélose qui permettent la croissance des cellules Saccharomyces cerevisae MaV203. Ce produit est fourni avec suffisamment de réactifs pour préparer 2 litres de milieux solides avec les composants suivants par litre :
  • CSM (sans tryptophane) : 0,74 g
  • Base azotée de levure : 6,66 g
  • Sulfate d’ammonium : 5 g
  • Glucose : 20 g
  • Gélose : 20 g
Compatible avec toutes les applications MaV203
Le milieu CSM est optimisé pour le système d’assemblage génétique de haut niveau GeneArt™, y compris la récupération pour les transformations de vecteurs une fois qu’ils ont été adaptés à la levure à l’aide de la cassette de conversion de vecteur de haut niveau GeneArt™. Le milieu peut également être utilisé pour cultiver des cellules de levure compétentes MaV203, à l’échelle de la bibliothèque et du sous-clonage (réf. 11281-011 et 11445-012).
Protocole de préparation des plaques
Pour chaque litre, utilisez un sachet de milieu de levure de gélose CSM -Trp sans glucose et 1 flacon de 20 % de glucose. Dissoudre le contenu du sachet dans 900 ml d’eau distillée et autoclaver pendant 20 minutes au cycle du liquide. Laisser refroidir la solution à 55°C, puis ajouter un flacon de 20 % de glucose (100 ml). Bien mélanger et verser les plaques.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Les milieux CSM pour cellules de levure MaV203 contiennent suffisamment de réactifs pour préparer 2 litres de milieu gélosé. Le produit contient deux sachets de poudre prémélangée et deux flacons de 100 ml de glucose à 20 % stérilisé par filtration.
Conservez tous les composants à température ambiante.
La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Milieu CSM
Milieu CSM
S. cerevisiae
Optimisé pour une utilisation avec le système d’assemblage génétique de haut niveau GENEART™, A13285
2 L
MaV203
Liquide, poudre
Autoclave
Non stérile
Plaques de gélose
GeneArt™
Température ambiante
FDS
Documents Certificados
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2978806 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberA13292
Numéro de lot3031691 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberA13292
Numéro de lot2420834 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA13292
Numéro de lot2449912 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA13292
Numéro de lot2551989 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA13292
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ CSM Media for Mav203 Yeast Cells > 2 l
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.