Learn More
Silicium, + de 99 %, poudre, calibre -325, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10626412
Silicium, + de 99 %, poudre, calibre -325, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626412
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10626412
Marque: Thermo Scientific Acros 201561000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Point d’ébullition 2355.0°C
Nom chimique ou matériau Silicon
Point de fusion 1410.0°C
Note relative au nom -325 mesh
Couleur Gris
Forme physique Poudre fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Merck Index 15, 8630
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Poids de la formule 28.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465280 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number201565000
Numéro de lotA0459234 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Numéro de lotA0374282 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Numéro de lotA0384795 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Numéro de lotA0440843 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
Silicium, + de 99 %, poudre, calibre -325, Thermo Scientific Chemicals >