Learn More
Silicium, + de 99 %, poudre, calibre -325, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2355.0°C |
Nom chimique ou matériau | Silicon |
Point de fusion | 1410.0°C |
Note relative au nom | -325 mesh |
Couleur | Gris |
Forme physique | Poudre fine |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Merck Index | 15, 8630 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides,soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor,alkalis,insoluble in nitric acid and hydrochloric acid |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465280 | Certificat d’analyse | 12/08/2024 | 201565000 |
A0459234 | Certificat d’analyse | 10/01/2024 | 201560100,201565000,201561000 |
A0374282 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 201560100,201565000,201561000 |
A0384795 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 201560100,201565000,201561000 |
A0440843 | Certificat d’analyse | 06/04/2022 | 201560100,201565000,201561000 |
Sécurité et traitement
- Silicon powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.